Läs mer
5-Amino-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline |
| CAS | 6872-05-5 |
| Molekylformel | C12 H16 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2/c1-8-12(2,3)10-7-9(13)5-6-11(10)14(8)4/h5-7H,1,13H2,2-4H3 |
| LEDER | CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(N)ccc12 |
| IUPAC-namn | 1,3,3-trimethyl-2-methylideneindol-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.27 |
| Formel vikt | 188.1313 |