Läs mer
5-amino-2-metylfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422719
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422719 100 g 100g
15432719 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66252.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 2835-95-2 | Molecular Formula: C7H9NO | Molecular Weight: 123.155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2835-95-2
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00043922
InChI-nyckel DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-o-cresol, 4-amino-2-hydroxytoluene, 3-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 5-amino-2-methyl, 3-amino-6-methylphenol, 6-methyl-3-aminophenol, unii-ubb8xeb10b, 5-amino-2-methyl-phenol, 5-amino-2-methyl phenol, ccris 4582
PubChem CID 17818
IUPAC-namn 5-amino-2-metylfenol
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methylphenol
Smältpunkt 160 °C till 162 °C
Färg Brun
Kvantitet 100 g
Beilstein 2802317
Formel vikt 123.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.