Läs mer
5-Amino-2-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10189779 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10189779 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10189779 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436680010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methylpyridine
CAS 3430-14-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 93.6°C to 94.9°C
Färg Brown to White
Kokpunkt 130°C (1.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H8N2
MDL-nummer MFCD00833389
Kvantitet 1 g
Synonym 5-amino-2-methylpyridine, 3-amino-6-methylpyridine, 3-amino-6-picoline, 5-amino-2-picoline, 6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-5-aminopyridine, 6-methylpyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinamine, 6-methyl-3-pyridylamine
InChI-nyckel UENBBJXGCWILBM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(N)C=N1
IUPAC-namn 6-methylpyridin-3-amine
Molekylvikt (g/mol) 108.14
PubChem CID 243313
Formel vikt 108.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-2-methylpyridine, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.