Läs mer
5-amino-2-(metyltio)pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15535886 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15535886 250 mg 250mg
15525886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15535886 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449822500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 42382-46-7
Molekylformel C5H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 141.19
MDL-nummer MFCD10697095
InChI-nyckel NRJNAXLXHFQYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio pyrimidin-5-amine, 2-methylsulfanyl pyrimidin-5-amine, 2-methylmercapto-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine,2-methylthio, 2-methylsulfanylpyrimidin-5-ylamine, 2-methylsulfanyl-5-pyrimidinamine, 2-methylthio-5-pyrimidinamine, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio-9ci
PubChem CID 12215991
IUPAC-namn 2-metylsulfanylpyrimidin-5-amin
LEDER CSC1=NC=C(N)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 141.19
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.