Läs mer
5-Amino-2-naphthalenesulfonic Acid, ~90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 119-79-9 |
| Molekylformel | C10H9NO3S |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Naphthylamine-6-Sulfonic Acid, Cleve's beta-Acid, 6-Sulfo-1-naphthylamine, NSC 31506, NSC 4984 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H,11H2,(H,12,13,14) |
| LEDER | Nc1cccc2cc(ccc12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-aminonaphthalene-2-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.25 |
| Formel vikt | 223.0303 |