Läs mer
5-amino-2-nafthalenol, TRC
Produktkod. 30317418
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30317418 5 g
1 options
Produktkod. 30317418 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6186605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-naphthalenol
CAS 86-97-5
Molekylformel C10 H9 N O
Kvantitet 5 g
Synonym 5-Amino-2-naphthol, 1-Amino-6-hydroxynaphthaline, 1-Amino-6-naphthol, 5-Amino-2-hydroxynaphthalene, 5-Amino-2-naphthol, 6-Hydroxy-1-naphthylamine, NSC 4012
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H,11H2
LEDER Nc1cccc2cc(O)ccc12
IUPAC-namn 5-aminonafthal-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 159.185
Formel vikt 159.068