Läs mer
5-amino-2-nitrobensoesyra, TRC
Produktkod. 30311758
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30311758 25 g
1 options
Produktkod. 30311758 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61839525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-nitrobenzoic acid
CAS 13280-60-9
Molekylformel C7 H6 N2 O4
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
LEDER Nc1ccc(c(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-amino-2-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 182.13
Formel vikt 182.0328