Läs mer
5-Amino-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 13589-77-0 |
| Molekylformel | C10H9N3O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-9-8(12)6-13-14(10(9)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2 |
| LEDER | O=C(C=C(N)C=N1)N1C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.2 |
| Formel vikt | 187.0746 |