Läs mer
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole, 96%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole |
| Smältpunkt | 189.0°C to 191.0°C |
| Analysprocentintervall | 95% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 201.15 |
| Procent renhet | 96% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.