missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-amino-2-(trifluormetyl)pyridin, 98 %

Produktkod. 15473518
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473518 250 mg 250mg
15453518 1 g 1g
15463518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15473518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56968.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 106877-33-2 | C6H5F3N2 | 162,12 g/mol

Används i en bekväm syntes av azaindoler i en pott.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
Används i en bekväm, en-potentiell syntes av azaindoler.

Löslighet
Lätt löslig i vatten.

Noter
Förvara bort oxiderande medel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 106877-33-2
Molekylformel C6H5F3N2
Molekylvikt (g/mol) 162.12
MDL-nummer MFCD01862656
InChI-nyckel IBOZOWZSXZNIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-6-trifluoromethyl pyridine, 5-amino-2-trifluoromethylpyridine, 3-amino-6-trifluoromethylpyridine, 6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 2-trifluoromethyl-5-aminopyridine, pubchem2997
PubChem CID 2737744
IUPAC-namn 6-(trifluorometyl)pyridin-3-amin
LEDER NC1=CC=C(N=C1)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 39 °C till 43 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 162.11
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.