Läs mer
5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15284298 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15284298 1 g 1g
15294298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15284298 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453510010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 148890-63-5
Molekylformel C8H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.17
InChI-nyckel GXGYWLOHPYNWFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 5-amino-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 5-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 5-amino, 5-amino-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-5-amine, 5-amino-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 5-amino-2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
PubChem CID 10797099
IUPAC-namn 5-amino-4H-1,4-benzoxazin-3-one
LEDER C1C(=O)NC2=C(C=CC=C2O1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Smältpunkt 235.0°C to 241.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.17
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.