missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-2H-isoquinolin-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2H-isoquinolin-1-one |
| CAS | 93117-08-9 |
| Molekylformel | C9H8N2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-Amino-1(2H)-isoquinolinone, 5-Amino-isocarbostyril |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-11-9(7)12/h1-5H,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | Nc1cccc2C(=O)NC=Cc12 |
| IUPAC-namn | 5-amino-2H-isoquinolin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vikt | 160.0637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?