Läs mer
5-amino-3-(2-tienyl)-1H-pyrazol, 98 %
Produktkod. 11326986
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326986 5 g 5g
11316986 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06752.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 96799-03-0 | C7H7N3S | 165,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96799-03-0
Molekylformel C7H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD00051815
InChI-nyckel TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-2-thienyl pyrazole, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 3-2-thienyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-2-thienyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, gnf-pf-1850, 5-amino-3-thien-2-yl pyrazole, 5-amino-3-2-thienyl-1h-pyrazole
PubChem CID 523184
IUPAC-namn 5-tiofen-2-yl-lH-pyrazol-3-amin
LEDER NC1=NNC(=C1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Smältpunkt 101 °C till 103 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4399374
Formel vikt 165.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.