Läs mer
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15464767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464767 1 g 1g
15474767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32089.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78583-81-0
Molekylformel C9H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 193.63
MDL-nummer MFCD00053046
InChI-nyckel XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
PubChem CID 2735305
IUPAC-namn 5-(4-klorfenyl)-lH-pyrazol-3-amin
LEDER NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Smältpunkt 172°C to 174°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.64
Procent renhet 97%