Läs mer
5-Amino-3,4-dimetylisoxazol, TRC
Produktkod. 30311988
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30311988 10 g
1 options
Produktkod. 30311988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60683510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
CAS 19947-75-2
Molekylformel C5 H8 N2 O
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)7-8-5(3)6/h6H2,1-2H3
LEDER Cc1noc(N)c1C
IUPAC-namn 3,4-dimetyl-1,2-oxazol-5-amin
Molekylvikt (g/mol) 112.13
Formel vikt 112.0637