Läs mer
5-amino-3-(4-fluorfenyl)-1H-pyrazol, 97 %
Produktkod. 15455597
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455597 1 g 1g
15465597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32830.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 72411-52-0 | C9H8FN3 | 177,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72411-52-0
Molekylformel C9H8FN3
Molekylvikt (g/mol) 177.18
MDL-nummer MFCD01023677
InChI-nyckel QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-4-fluoro-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-fluorophenyl pyrazole-5-ylamine
PubChem CID 2759138
IUPAC-namn 5-(4-fluorfenyl)-lH-pyrazol-3-amin
LEDER NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Smältpunkt 122°C to 125°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.