Läs mer
5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 96%, BLD Pharm™
Produktkod. 30957470
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30957470 250 mg 250mg
30951358 25 g 25g
30953088 5 g 5g
30950378 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30957470 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD130543250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
CAS 3326-34-9
Molekylformel C20H13NO5
MDL-nummer MFCD00005052
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(O)=C4)C=C(O)C=C3)C5=C1C=C(N)C=C5
Molekylvikt (g/mol) 347.32
Procent renhet 96%