missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-3-cyano-4-iodo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-3-cyano-4-iodo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole |
| CAS | 188539-59-5 |
| Molekylformel | C11H4Cl2F3IN4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-iodo-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H4Cl2F3IN4/c12-5-1-4(11(14,15)16)2-6(13)9(5)21-10(19)8(17)7(3-18)20-21/h1-2H,19H2 |
| LEDER | Nc1c(I)c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N |
| IUPAC-namn | 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-iodopyrazole-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.98 |
| Formel vikt | 445.881 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?