Läs mer
5-Amino-3-methylisothiazole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-3-methylisothiazole Hydrochloride |
| CAS | 52547-00-9 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 S . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1cc(N)sn1 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-1,2-thiazol-5-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.63 |
| Formel vikt | 150.0018 |