Läs mer
5-amino-3-metylisoxazol, 98 %
Produktkod. 11304679
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304679 1 g 1g
11499663 5 g 5g
11409673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12446.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14678-02-5 | C4H6N2O | 98,105 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14678-02-5
Molekylformel C4H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 98.105
MDL-nummer MFCD00003151
InChI-nyckel FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
PubChem CID 84590
IUPAC-namn 3-metyl-l,2-oxazol-5-amin
LEDER CC1=NOC(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3-methylisoxazole
Smältpunkt 81°C to 85°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 107906
Formel vikt 98.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.