Läs mer
5-Amino-3-methylisoxazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10033630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10033630 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10033630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305870010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3-methylisoxazole
Namnnotering 98%
CAS 14678-02-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 81.0°C to 84.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C4H6N2O
MDL-nummer MFCD00003151
Kvantitet 1 g
Synonym 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
InChI-nyckel FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NOC(=C1)N
IUPAC-namn 3-methyl-1,2-oxazol-5-amine
Molekylvikt (g/mol) 98.105
PubChem CID 84590
Formel vikt 98.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks