Läs mer
5-amino-3-metylisoxazol, TRC
Produktkod. 30319823
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30319823 10 g
1 options
Produktkod. 30319823 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61689510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3-methylisoxazole
CAS 14678-02-5
Molekylformel C4H6N2O
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-aminoisoxazole, 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-isoxazolylamine, 5-Amino-3-methyl-1,2-oxazole, NSC 93421
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,5H2,1H3
LEDER Cc1cc(N)on1
IUPAC-namn 3-metyl-1,2-oxazol-5-amin
Molekylvikt (g/mol) 98.1
Formel vikt 98.048