Läs mer
5-amino-3-metylpyrazol, TRC
Produktkod. 30311798
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30311798 25 g
1 options
Produktkod. 30311798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61748025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3-methylpyrazole
CAS 31230-17-8
Molekylformel C4 H7 N3
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H7N3/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
LEDER Cc1cc(N)n[nH]1
IUPAC-namn 5-metyl-1H-pyrazol-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 97.12
Formel vikt 97.064