Läs mer
5-Amino-3-tert-butyl-1-metylpyrazol, 98 %
Produktkod. 11450601
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450601 25 g 25g
11430601 1 g 1g
11440601 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450601 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20095.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 118430-73-2 | C8H15N3 | 153,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118430-73-2
Molekylformel C8H15N3
Molekylvikt (g/mol) 153.23
MDL-nummer MFCD00068002
InChI-nyckel XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
LEDER CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Smältpunkt 155 °C till 158 °C
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 5-tert-butyl-2-metylpyrazol-3-amin
Formel vikt 153.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.