Läs mer
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide, MedChemExpress
Produktkod. 16431929
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16431929 1 g
1 options
Produktkod. 16431929 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY41461
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
Fysisk form Solid
CAS 360-97-4
Färg Light Khaki
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H6N4O
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym 5-Aminoimidazole-4-carboxamide AICA
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (792.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (158.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(N)NC=N1)N
Molekylvikt (g/mol) 126.12
Formel vikt 126.12