Läs mer
5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, Mikromol
Beskrivning
5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| CAS | 1198299-72-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H13 N3 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Amino-4-(4-nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, 2H-Isoindole-2-butanoic acid, γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo- (ACI), γ-(Aminocarbonyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-butanoic acid (ACI), 5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O6/c14-12(19)10(4-5-11(17)18)15-6-8-7(13(15)20)2-1-3-9(8)16(21)22/h1-3,10H,4-6H2,(H2,14,19)(H,17,18) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC(=O)C(CCC(=O)O)N1Cc2c(cccc2[N+](=O)[O-])C1=O |
| Visa mer |