Läs mer
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, 98+%
Produktkod. 11421567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421567 25 g 25g
11401567 1 g 1g
11411567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24985.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5413-85-4 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5413-85-4
Molekylformel C4H3Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 163.99
MDL-nummer MFCD00006108
InChI-nyckel NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloropyrimidin-5-ylamine, 5-amine-4,6-dichloropyrimidine, 5-amino-4,6-dichloropyfimidine, 4,6-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidine-5-ylamine
PubChem CID 79434
IUPAC-namn 4,6-diklorpyrimidin-5-amin
LEDER NC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Smältpunkt 143°C to 146°C
Odör Irritating
Kvantitet 25 g
Beilstein 126885
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 164
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.