Läs mer
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine |
| CAS | 5413-85-4 |
| Molekylformel | C4 H3 Cl2 N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H,7H2 |
| LEDER | Nc1c(Cl)ncnc1Cl |
| IUPAC-namn | 4,6-dichloropyrimidin-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.99 |
| Formel vikt | 162.9704 |