Läs mer
5-Amino-4-cyano-1-(2-chlorophenyl)-3-methylpyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-4-cyano-1-(2-chlorophenyl)-3-methylpyrazole |
| CAS | 107856-31-5 |
| Molekylformel | C11H9ClN4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClN4/c1-7-8(6-13)11(14)16(15-7)10-5-3-2-4-9(10)12/h2-5H,14H2,1H3 |
| LEDER | Cc1nn(c(N)c1C#N)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | 5-amino-1-(2-chlorophenyl)-3-methylpyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.67 |
| Formel vikt | 232.0516 |