missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-4-pyrazolecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-4-pyrazolecarboxamide |
| CAS | 5334-31-6 |
| Molekylformel | C4 H6 N4 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-Amino-4-carbamoylpyrazole, 3-Amino-4-pyrazolecarboxamide, NSC 1402, Allopurinol EP Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)1-7-8-3/h1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8) |
| LEDER | NC(=O)C1=CNNC1=N |
| IUPAC-namn | 3-imino-1,2-dihydropyrazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.117 |
| Formel vikt | 126.054 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?