Läs mer
5-amino-4H-1,2,4-triazol-3-tiol, tech., Thermo Scientific™
Produktkod. 10596995
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10596995 10 g 10g
10669724 250 mg 250mg
10196962 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10596995 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00513EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 16691-43-3
Molekylformel C2H4N4S
Molekylvikt (g/mol) 116.14
MDL-nummer MFCD00005231
InChI-nyckel WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
PubChem CID 2723869
IUPAC-namn 5-amino-1,2-dihydro-1,2,4-triazol-3-tion
LEDER NC1=NC(=S)NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-4H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 116.15