Läs mer
5-amino-4H-1,2,4-triazol-3-tiol, tech., Thermo Scientific™
Produktkod. 10669724
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10669724 250 mg 250mg
10196962 1 g 1g
10596995 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10669724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00513CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 16691-43-3
Molekylformel C2H4N4S
Molekylvikt (g/mol) 116.14
MDL-nummer MFCD00005231
InChI-nyckel WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
PubChem CID 2723869
IUPAC-namn 5-amino-1,2-dihydro-1,2,4-triazol-3-tion
LEDER NC1=NC(=S)NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-4H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 116.15