Läs mer
5-amino-6-klor-2-pikolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10519423 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10519423 5 g Glasflaska 5g
10202432 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10519423 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39745-40-9 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39745-40-9
Molekylformel C6H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 142.59
MDL-nummer MFCD03095213
InChI-nyckel SUMSBUDMYMYTLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-chloro-6-picoline, 3-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-amino-6-methylpyridine, 3-pyridinamine, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridylamine, pubchem1245, acmc-20dld6, 2-chloro-3-amino-6-picoline
PubChem CID 2734415
IUPAC-namn 2-klor-6-metylpyridin-3-amin
LEDER CC1=CC=C(N)C(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-6-chloro-2-picoline
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74°C to 80°C
Färg Cream to Tan
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.59
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-6-chloro-2-picoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.