Läs mer
5-Amino-6-(methylamino)quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-6-(methylamino)quinoline |
| CAS | 14204-98-9 |
| Molekylformel | C10 H11 N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3/c1-12-9-5-4-8-7(10(9)11)3-2-6-13-8/h2-6,12H,11H2,1H3 |
| LEDER | CNc1ccc2ncccc2c1N |
| IUPAC-namn | 6-N-methylquinoline-5,6-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vikt | 173.0953 |