Läs mer
5-Amino-6-methylbenzimidazolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-6-methylbenzimidazolone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O/c1-4-2-6-7(3-5(4)9)11-8(12)10-6/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,11,12) |
| Formel vikt | 163.0746 |
| Procent renhet | >95% |