Läs mer
5-Amino-6-nitroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-6-nitroquinoline |
| CAS | 35975-00-9 |
| Molekylformel | C9H7H3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 6-Nitro-5-quinolinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3O2/c10-9-6-2-1-5-11-7(6)3-4-8(9)12(13)14/h1-5H,10H2 |
| LEDER | Nc1c(ccc2ncccc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 6-nitroquinolin-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vikt | 189.0538 |