Läs mer
5-Amino-7-azaindole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15497507
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15497507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H35382.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100960-07-4
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.154
MDL-nummer MFCD06659683
InChI-nyckel PLWBENCHEUFMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-amine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylamine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-amine, 5-amino-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-amino-7-aza-1h-indole, pubchem15250, acmc-2097tg, pyrrolo 2,3-b pyrid-5-ylamine, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-yl amine
PubChem CID 11715187
IUPAC-namn 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
LEDER C1=CNC2=NC=C(C=C21)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-7-azaindole
Smältpunkt 129°C to 131°C
Färg Brown-Yellow to Yellow
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 133.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid