Läs mer
5-Amino-8-fluoroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-8-fluoroquinoline |
| CAS | 175229-87-5 |
| Molekylformel | C9H7FN2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 8-Fluoro-5-quinolinamine, 5-Amino-8-fluoroquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7FN2/c10-7-3-4-8(11)6-2-1-5-12-9(6)7/h1-5H,11H2 |
| LEDER | FC1=CC=C(N)C2=C1N=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 8-fluoroquinolin-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.17 |
| Formel vikt | 162.06 |