Läs mer
5-[[Amino(imino)metyl]amino]-2-(bensoylamino)pentansyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | C6H5C(O)NHCH(CO2H)CH2CH2CH2NHC(NH)NH2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 278.31 |
| Procent renhet | 97% |