Läs mer
5-[[Amino(imino)metyl]amino]-2-(bensoylamino)pentansyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396925
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396925 25 g 25g
10591312 1 g 1g
10406672 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396925 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01487EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 6453-58-3
Molekylformel C13H18N4O3
Molekylvikt (g/mol) 278.312
MDL-nummer MFCD00063011
InChI-nyckel RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino imino methyl amino-2-benzoylamino pentanoic acid, 5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, n2-benzoylarginine, l-arginine, n2-benzoyl, benzoyl-dl-arginine, n-?-benzoyl-l-arginine, 2-benzamido-5-guanidinopentanoic acid, 2-benzoylamino-5-guanidinovaleric acid, arginine,n2-benzoyl-,monohydrochloride 9ci, 2-benzamido-5-diaminomethylideneamino pentanoic acid
PubChem CID 273355
IUPAC-namn 2-bensamido-5-(diaminometylidenamino)pentansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel C6H5C(O)NHCH(CO2H)CH2CH2CH2NHC(NH)NH2
Kvantitet 25 g
Formel vikt 278.31
Procent renhet 97%