Läs mer
5-aminoisokinolin, TRC
Produktkod. 30323869
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30323869 1 g
1 options
Produktkod. 30323869 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6117701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminoisoquinoline
CAS 1125-60-6
Molekylformel C9 H8 N2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2
LEDER Nc1cccc2cnccc12
IUPAC-namn isokinolin-5-amin
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Formel vikt 144.0687