Läs mer
5-aminoisokinolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminoisoquinoline |
| CAS | 1125-60-6 |
| Molekylformel | C9 H8 N2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2 |
| LEDER | Nc1cccc2cnccc12 |
| IUPAC-namn | isokinolin-5-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.0687 |