Läs mer
5-Amino Isotonitazene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino Isotonitazene |
| CAS | 2732926-25-7 |
| Molekylformel | C23 H32 N4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N4O/c1-5-26(6-2)13-14-27-22-12-9-19(24)16-21(22)25-23(27)15-18-7-10-20(11-8-18)28-17(3)4/h7-12,16-17H,5-6,13-15,24H2,1-4H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCn1c(Cc2ccc(OC(C)C)cc2)nc3cc(N)ccc13 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-[(4-propan-2-yloxyphenyl)methyl]benzimidazol-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.526 |
| Formel vikt | 380.258 |