Läs mer
5-amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-trijod-1,3-bensendikarboxamid, TRC
Produktkod. 30138205
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138205 50 mg
30136906 250 mg
30007484 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138205 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60192050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76801-93-9
Molekylformel C14 H18 I3 N3 O6
Molekylvikt (g/mol) 705.02
Synonym 3,5-Bis(2,3-dihydroxypropylaminocarbonyl)-2,4,6-triiodoaniline, 5-Amino-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide, 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, Iohexol Related Compound B, Ioversol Related Compound A
IUPAC-namn 5-amino-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobensen-1,3-dikarboxamid
LEDER Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
Spécification
Kemiskt namn eller material 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-1-5(23)3-21)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-2-6(24)4-22/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26)
Formel vikt 704.833
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.