Läs mer
5-amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-trijodonbensen-1,3-dikarboxamid, Mikromol™
Beskrivning
5-amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodonbensen-1,3-dikarboxamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide |
| CAS | 76801-93-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H18 I3 N3 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3,5-Bis(2,3-dihydroxypropylaminocarbonyl)-2,4,6-triiodoaniline, 5-Amino-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide, 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, Iohexol Related Compound B, Ioversol Related Compound A, Iohexol Related Compound B, Ioversol Related Compound A, Iohexol Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-1-5(23)3-21)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-2-6(24)4-22/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26) |
| LEDER | Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I |
| IUPAC-namn | 5-amino-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobensen-1,3-dikarboxamid |
| Visa mer |