Läs mer
5-Amino-N,N'-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, Mikromol™
Produktkod. 30052159
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052159 25 mg
1 options
Product Code. 30052159 Supplier Mikromol Supplier No. MM0838.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Amino-N,N'-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiodoiso-phthalamide
CAS 60166-98-5
Analyt- eller komponentnamn N,N'-Bis-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiodoiso-phthalamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H18 I3 N3 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-Amino-N1,N3-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 5-Amino-N,N'-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, Iopamidol impurity A, N,N'-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethy]-5-amino-2,4,6-tri-iodoisophthalamide, Iopamidol Related Compound A, Iopamidol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-5(1-21)2-22)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-6(3-23)4-24/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26)
LEDER Nc1c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c1I
IUPAC-namn 5-amino-1-N,3-N-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Molekylvikt (g/mol) 705.02
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 704.833 g/mol