Läs mer
5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide, Mikromol™
Beskrivning
5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide |
| CAS | 188612-53-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C6 H9 N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N5O2/c1-9-6(13)11-2-10-3(4(11)7)5(8)12/h2H,7H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,13) |
| LEDER | O=C(N)C=1N=CN(C(=O)NC)C1N |
| IUPAC-namn | 5-amino-1-N-methylimidazole-1,4-dicarboxamide |
| Visa mer |