Läs mer
5-Amino-N1-methyl-1H-imidazole-1,4-dicarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N5O2/c1-9-6(13)11-2-10-3(4(11)7)5(8)12/h2H,7H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,13) |
| Formel vikt | 183.0756 |