Läs mer
5-Amino Salicylic Acid Methyl Ester-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino Salicylic Acid Methyl Ester-13C6 |
| Molekylformel | 13C6 C2 H9 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| LEDER | COC(=O)[13c]1[13cH][13c](N)[13cH][13cH][13c]1O |
| IUPAC-namn | methyl 5-amino-2-hydroxy(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.118 |
| Formel vikt | 173.078 |