missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ 5-Amino-Thalidomide

Beskrivning
5-Amino-Thalidomide is a functionalized cereblon (CRBN) ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand with an amine on the C5 position of the phthalimide ring for onward chemistry to generate Protein Degraders with rigid linkers. Degraders with modifications on the C5 position reduce off-target zinc-finger proteins degradation.
Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC® Degrader R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione |
| CAS | 191732-76-0 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylformel | C13H11N3O4 |
| Renhet | 0.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?